主要文件
27063
Supelco
2mL 12×32mm 透明玻璃钳口样品瓶
clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass vial (with marking spot)
特點
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
需要 11mm 密封垫的钳口样品瓶具有多种样式。这些样品瓶具有固体玻璃底部,并可选择 4.6 或 6.0mm 内径开口。更大的开口意味着针插入的目标区域更大。这些样品瓶的钳口密封盖有多种颜色供选择。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)