24414
别名:
SGE 10R-GP 注射器
$211.00
1 of 10
21521
SGE 导向推杆注射器
26248
配备标准活塞和固定针头的 SGE 微量注射器
24412
26239
SGE 活塞保护注射器(配有固定针头)
HAM80075
Hamilton® syringe
21964
SGE 旋转锁定气密注射器
26274
旋转锁定注射器的 SGE 针头
24411
SGE 微量注射器
26252
Z102466
Luer-to-Luer 连接器
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
26 ga
removable needle
pkg of 1 ea
SGE 002450
50 mm × 0.47 mm
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chromatography
Analytical Syringes
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.