Merck
24153
Supelco
TCEP毛细管GC色谱柱
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
别名:
TCEP,60m,0.44μm,0.25mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,880.00
$1,880.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,880.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
eCl@ss:
32119290
$1,880.00
请联系客服了解存货情况
物料
fused silica
参数
≤25-145 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
142
df
0.44 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
60 m × 0.25 mm
基质活性基团
Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane phase
应用
chemicals and industrial polymers
色谱柱类型
capillary highly polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:相的独特化学性质可实现进行专门的分离。它常被用于矿物精油中的醇和芳香族化合物、汽油中的脂肪族成分以及独立芳香族化合物以及含氧化合物的分析。
USP 代码 :无
  • 非键合的
  • 1,2,3-三(2-氰乙氧基)丙烷
温度限制
  • 亚常温至145 °C (等温或程序性的)
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GC