Merck
23779
Supelco
毛细管柱标签
pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$46.80
$46.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$46.80
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
$46.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
0.016″ aluminum
包装
pkg of 100 ea
舌头长度
5 1/4 in.
书写表面长度 × 宽度
1 1/8 in. × 3/4 in.
一般描述
Permanently label capillary columns.
  • Soft enough to imprint with a ball-point pen
  • Big enough for all necessary information
  • Lightweight and will not damage column
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)