主要文件
58985
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
長度 × 內徑:
15 cm × 4.6 mm
表面積:
170 m2/g
粒徑:
3 μm
基質活性組:
C18 (octadecyl) phase
孔徑:
120 Å
基質:
silica gel, spherical particle platform
产品名称
SUPELCOSIL LC-18 HPLC 柱, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
品質等級
特點
endcapped
製造商/商標名
SUPELCOSIL
標籤範圍
11.0% carbon loading
參數
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.1 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
120 Å
pH值
2-7.5
應用
food and beverages
相容性
for use with DABTH-AA
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
对于众多种类的化合物具有极佳保留性并提供良好峰形的通用型疏水性烷基相。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
氨基酸分析是精确测定蛋白质量的合适工具,但也提供有关相对氨基的详细信息。