主要文件
23234
Supelco
棕色储存瓶
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
别名:
棕色螺纹盖样品瓶,仅 120mL,一包 12 个
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$44.40
$44.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
12 EA
$44.40
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$44.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
amber glass bottle
特点
closure type screw top bottle
包装
pkg of 12 ea
外径 × 高度
49 mm × 114 mm
体积
120 mL
配件
thread for 22-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Amber storage bottles (volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread 22-400, bottle only) are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)