主要文件
22999
Supelco
Valco® 二通连接件
internal reducing, bore 0.75 mm, for connecting 1/8 to 1/16 in.
别名:
内部异径接头
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$53.70
$53.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$53.70
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
$53.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
stainless steel (nuts and ferrules included)
包装
pkg of 1 ea
0.75 mm
配件
1/16 in. Valco
1/8 in. Valco
相容性
for connecting 1/8 to 1/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
除非另行指明,否则为不锈钢材质。包括螺母和密封圈。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)