主要文件
22949
Supelco
异径接头
zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
别名:
Valco® 二通连接件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
价格与库存信息目前不能提供
物料
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
VICI Valco® IZR21C
孔尺寸
0.25 mm
配件
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
相容性
for connecting 1/8 to 1/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
除非另行指明,否则为不锈钢材质。包括螺母和密封圈。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2