主要文件
Z170879
Supelco
VICI Pressure--Lok® C-160 液体微量注射器
Fixed needle, capacity 50 μL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$115.00
$115.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$115.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
$115.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
bevel tip stainless steel needle
针尺寸
2 in.
特点
needle bevel tip
制造商/商品名称
VICI 160024
容量
50 μL
针长度
2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
通用气相色谱注射器
特点和优势
每支注射器都经过手工校准,注射量稳定。紧密的 PTFE 活塞头可以避免冻结或累积残余物,可用于处理气体(最高 250psi)和液体。具有活塞前挡板,可避免损坏活塞。注射筒由硼硅酸盐玻璃制成。在针头后部有 PTFE 密封,避免样品接触针头粘接剂和污染物。一定形状的后端盖可作为牢固的手持着力点。带可拆卸针头的注射器具有高气密性、低死体积的接头,安装后不易渗漏。
法律信息
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)