产品名称
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP 手性 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
物料
stainless steel column
产品线
Astec®
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Astec®
参数
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
25 cm × 10 mm
基质
silica particle platform
fully porous particle
基质活性基团
cyclodextrin, beta- phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
工作pH值
3.5-7
分离技术
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 键合相:3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯改性的 β-环糊精
法律信息
相关内容
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.