Merck
20352
隔垫拔出器
hook design
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$188.00
$188.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$188.00
About This Item
UNSPSC代码:
47131900
$188.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
包装
pkg of 1 ea
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度
4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The hook septum puller is great for removing soft silicone septa from injection ports, and graphite ferrules from columns nuts. It has dozens of other uses around the lab.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)