Merck
20410
Supelco
玻璃棉
Silanized, pkg of 250 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41121800
包裝
pkg of 250 g
技術
gas chromatography (GC): suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
玻璃棉由短玻璃纤维制成,本质上不易燃。它被广泛应用于船舶、汽车、空调管道和给水管道的保温材料。此外,它还被用作音乐厅、演播室和电影院的吸声材料。最重要的是,它对人类没有致癌性。
羊毛塞通常用于GC进样口衬管中,以改善样品蒸发,和/或防止非挥发性物质进入色谱柱。它们还可用于填充的气相色谱柱、溶剂解吸管、热解吸管、以及吹扫捕集阱,以保留吸附床。
應用
硅烷化玻璃棉气相色谱填充柱可在试验过程中用于测定和收集食用油中的挥发物。
其他說明
硅烷化 用于一般用途
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B Inhalation
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18 (3), 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)