Merck
10296
Supelco
HayeSep ® 多孔聚合物吸附剂
matrix HayeSep N, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32119290
产品10296监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
形狀
solid
品質等級
包裝
bottle of 75 cc
參數
165 °C temp. limit
技術
gas chromatography (GC): suitable
表面積
~405 m2/g
基質
HayeSep N
粒徑
100-120 mesh
密度
~0.36 g/mL (free fall density)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
多孔聚合物是最适合用于分析气体、酸、胺、低碳数和水含量有机物等应用的吸附剂。[1]它们最适用于气相色谱,这些聚合物基本上是聚二乙烯基苯(DVB)的共聚物,其具有多孔的性质,孔径可为中孔到微孔。[2]HayeSephas®由于其微孔而具有较高的表面积,从而使其成为气体和挥发性有机化合物(VOC)分离的合适物质。[3]此外,它们是相对惰性的并且表现出疏水性。[4]HayeSep N是聚(二乙烯基苯-乙二甲基丙烯酸酯)的共聚物。[5]
HayeSep 多孔聚合物,被认为是第二代材料,批间一致,具有最小的收缩率和单体渗出。
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
應用
HayeSep N作为甲烷分析预浓缩的吸附剂,在温室效应中起主要作用。与其他吸附剂相比,它具有良好的吸附容量、最高的总选择性和最高的甲烷吸附焓。[6]
法律資訊
HayeSep is a registered trademark of Hayes Separation Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Nanoporous Polymers for Hydrogen Storage and Sulfur as a Thin-Film etch resist.
Germain JB. et al.
Science, 15-16 (2008)
Gas Chromatography
Poole C. et al.
Science, 127-130 (2012)
Gas Chromatography in Air Pollution Analysis.
Berezkin V.G and Drugov Y.S. et al.
J. Chromatogr. Library, 49, 50-51 (1991)
Methane preconcentration by adsorption: a methodology for materials and conditions selection.
Simon E, et al.
Adsorption, 1-10 (2014)
Trace Analysis of Specialty and Electronic Gases.
Geiger W.M and Raynor M.W. et al.
Science, 256-257 (2013)