Merck
10294
HayeSep ® 多孔聚合物吸附剂
matrix HayeSep N, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
75 CC
$365.00
$365.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
75 CC
$365.00
About This Item
UNSPSC代码:
23201100
eCl@ss:
32119290
$365.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solid
包装
bottle of 75 cc
制造商/商品名称
Hayes Separation Inc
参数
165 °C temp. limit
技术
gas chromatography (GC): suitable
表面积
~405 m2/g
基质
HayeSep N
粒径
60-80 mesh
密度
~0.36 g/mL (free fall density)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
HayeSep 多孔聚合物,被认为是第二代材料,批间一致,具有最小的收缩率和单体渗出。
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
基于对气体、酸、胺、低碳编号有机物和水的分析,多孔聚合物是最适合应用的吸附剂。[1]它们最适合气相色谱法,基本上是聚二乙烯苯 (DVB) 的共聚物,其多孔性很大,从介孔到微孔不等。[2] HayeSep® 由于其微孔具有较高的表区域,从而使其成为气体和挥发性有机化合物 (VOC) 分离的合适候选物。[3] 此外,它们是相对惰性的,具有疏水性。[4]
应用
HayeSep N 作为吸附剂,对温室效应起主要作用的甲烷进行分析预富集。人们发现,与其他吸附剂相比,它吸附能力良好、总体选择性最高且甲烷吸附焓最高。[5]
法律信息
HayeSep is a registered trademark of Hayes Separation Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nanoporous Polymers for Hydrogen Storage and Sulfur as a Thin-Film etch resist.
Jonathan BG. et al.
Science, 15-16 (2008)
Trace Analysis of Specialty and Electronic Gases.
Geiger W.M and Raynor M.W. et al.
Science, 256-257 (2013)
Methane preconcentration by adsorption: a methodology for materials and conditions selection.
Eyer S, et al.
Adsorption, 1-10 (2014)
Gas Chromatography.
Poole C. et al.
Science, 127-130 (2012)
Modern Practice of Gas Chromatography.
Grob RL and Barry EF. et al.
Science, 79-83 (2004)