Merck
所有图片(13)
主要文件
ZRB1011
Sigma-Aldrich
抗-CD3e抗体,克隆1H4,ZooMAb®兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
CD3-epsilon, CD3e, T细胞表面抗原T3/Leu-4ε链, T细胞表面糖蛋白CD3ε链
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$284.00
4 X 25 μL
$584.00
$284.00
国内现货,预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$284.00
4 X 25 μL
$584.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$284.00
国内现货,预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
生物来源
rabbit (recombinant)
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
1H4, recombinant monoclonal
monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 21.39 kDa
observed mol wt ~21 kDa
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
monkey
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
flow cytometry: 1:40-1:100
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: 1:40-1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable using 1:1,000
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CD3E;T3E(916)
一般描述
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特异性
克隆1H4是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测CD3e。它靶向胞质结构域C末端的13个氨基酸之内的表位。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人T细胞表面糖蛋白CD3ε链(CD3e)C端区域的13个氨基酸。
应用
抗CD3e,克隆1H4 ZooMAb,目录号ZRB1011,是特异性靶向CD3e T细胞表面糖蛋白的重组兔单克隆抗体,并且已经过测试可用于流式细胞术,免疫细胞化学,免疫荧光,免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
流式细胞分析:0.01 μg代表性批次在Jurkat细胞系中检测到CD3e。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:40稀释液可在人扁桃体组织切片中检测到CD3e。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在Jurkat细胞系中检测到CD3e。
免疫荧光分析:代表性批次的1:40稀释液在人扁桃体组织切片中检测到CD3e。
目标描述
T细胞表面糖蛋白CD3ε链(UniProt P07766;也称为CD3-ε,CD3e,T细胞表面抗原T3/Leu-4ε链)由人的CD3e(也称为T3E)基因(基因ID 916)编码。T细胞受体或TCR是质膜蛋白复合物,负责识别与抗原呈递细胞上的主要组织相容性复合物(MHC)结合的抗原。在95%的T细胞中,TCR由二硫键连接的α和β二聚体组成,而在5%的T细胞中,TCR由γ和δ二聚体组成。当T细胞的表面TCR与抗原呈递细胞上的抗原/MHC复合物结合时,T细胞被激活。每个TCRα和β链包含可变(V)和恒定(C)的细胞外免疫球蛋白样结构域,其后是跨膜区和短的细胞质尾区。α和β链具有非常短的细胞质尾区,并依赖CD3(分化簇3)共受体复合物在细胞内进一步转导信号传导。CD3共受体复合物由一条CD3链、一条CD3链、两条CD3链组成。CD3复合物、TCR二聚体和α链共同构成功能性TCR复合物。CD3ε链最初是用信号肽(aa 1-22)产生的,去除信号肽会产生成熟链(aa.23-207),具有含Ig样(aa 32-112)结构域的胞外区(aa 23-126)、跨膜区段(aa 127-152)和胞质尾区(aa 153-207),其包含基于免疫受体酪氨酸的活化基序或ITAM(a.a.178-205),其对于介导ZAP-70相互作用和转导TCR信号传导是必需的。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外形
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)