Merck
所有图片(6)
主要文件
HPA051870
Sigma-Aldrich
抗-TMEM119 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-跨膜蛋白119
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$778.00
$778.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μL
$778.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
$778.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
GDGARMVEGRGAEEEEKGSQEGDQEVQGHGVPVETPEAQEEPCSGVLEGAVVAGEGQGELEGSLLLAQEAQGPVGPPESPCACSSVHPS
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
跨膜蛋白 119(TMEM119)由定位于人染色体 12q23.3 的基因编码。该编码蛋白属于跨膜蛋白家族。TMEM119 有一个 O-糖基化 N-端区。
免疫原
跨膜蛋白119重组蛋白表位信号标签(PrEST)
应用
兔抗-TMEM119抗体可用于免疫组化。
生化/生理作用
跨膜蛋白119(TMEM119)可作为成骨诱导因子并促进骨肉瘤细胞的增殖、迁移和的侵袭。(28} 它是在甲状旁腺激素(PTH)下游与成骨细胞的similar to mothers against decapentaplegic-3(Smad3)信号通路的关键分子。TMEM119被认为是一种以区别常驻小胶质细胞与人脑中血液来源的巨噬细胞的潜在小胶质细胞标志物。该基因的突变与骨肉瘤的发展有关。
特点和优势
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST85802
外形
在含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)中的溶液。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Parathyroid hormone-responsive Smad3-related factor, Tmem119, promotes osteoblast differentiation and interacts with the bone morphogenetic protein-Runx2 pathway.
Hisa I, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(11), 9787-9796 (2011)
Tobias Zrzavy et al.
Brain : a journal of neurology, 140(7), 1900-1913 (2017-05-26)
Microglia and macrophages accumulate at the sites of active demyelination and neurodegeneration in the multiple sclerosis brain and are thought to play a central role in the disease process. We used recently described markers to characterize the origin and functional
Involvement of the osteoinductive factors, Tmem119 and BMP-2, and the ER stress response PERK?eIF2??ATF4 pathway in the commitment of myoblastic into osteoblastic cells.
Tanaka K I, et al.
Calcified Tissue International, 94(4), 454-464 (2014)
Upregulation and biological function of transmembrane protein 119 in osteosarcoma.
Jiang Z H, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 49(5), e329-e329 (2017)
Copy number variation analysis reveals additional variants contributing to endometriosis development.
Mafra F, et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 34(1), 117-124 (2017)