Merck
所有图片(9)
主要文件
ZRB003845
Sigma-Aldrich
抗-KRas抗体,克隆2J13,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
GTPase KRas, K-Ras 2, Ki-Ras, c-K-ras, c-Ki-ras
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$346.00
4 X 25 μL
$687.00
$346.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$346.00
4 X 25 μL
$687.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$346.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
rabbit (recombinant)
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2J13, recombinant monoclonal
monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 21.66 kDa
observed mol wt ~21 kDa
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
gene knockdown: suitable using 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400
western blot: suitable using 1:1,000
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特异性
克隆2J13是可检测人KRas的ZooMAb兔重组单克隆抗体。
免疫原
GST/His标记的全长重组人KRas。
应用
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:400稀释液可在人肾组织切片中检测到KRas。
RNAi/siRNA/基因敲低分析:代表性批次的1:1,000稀释液在野生型HeLa细胞裂解液中检测到KRas,但在KRas敲除HeLa细胞裂解液中未检测到KRas。
抗KRAS,克隆2J13,ZooMAb,目录号ZRB003845,是一种重组兔单克隆抗体,可检测人KRas,并已测试可用于免疫组织化学(石蜡),RNAi/siRNA/基因敲低和蛋白质印迹。
目标描述
GTPase KRas(UniProt P01116;也称为c-K-Ras,c-Ki-Ras,K-Ras 2,Ki-Ras)由人中的 KRAS(也称为KRAS2、RASK2)基因(基因ID 3845)编码。Ras蛋白是小的GTPases,可控制生长,增殖和分化的信号通路。哺乳动物基因组包含三个Ras基因(HRAS、NRAS和KRAS),其编码四个GTPases,其中两个(K-Ras4A和K-Ras4B)是通过两个可变的第四个外显子从KRAS基因转录而来的。Ras蛋白在外显子 1-3(a.a.1-165)编码的序列中具有几乎相同的序列同源性,但在其C末端24个氨基酸,外显子4编码的高变区(HVR)中却有所不同。前165个氨基酸形成催化性G结构域,介导GDP/GTP结合并与效应子、交换因子和GTPase激活蛋白(GAP)结合,而Ras膜定位需要C端HVR,这是Ras功能必须的过程。除了去除起始密码子蛋氨酸(Met1)外,Ras蛋白还通过Cys186的法尼基化,然后通过蛋白水解其C端三个氨基酸(aa 187-189)进行翻译后修饰,并对新形成的C端异戊二烯半胱氨酸进行羧基甲基化。H-Ras、N-Ras和K-Ras4A在C端附近的半胱氨酸残基上进一步被棕榈酰化(H-Ras中的Cys181/Cys184、N-和K-Ras中的Cys181),而K-Ras4B缺乏棕榈酰化位点。棕榈酰化对于将H-和N-Ras靶向质膜(PM)是必需的,而K-Ras4A和K-Ras4B包含一系列赖氨酸,这些赖氨酸构成通过静电相互作用能够与PM内部小叶相互作用的多元区域(PBR)。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外形
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重悬
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)