主要文件
Z743686
Wash-N-Dry 盖玻片架
XL, yellow, holds 30 slipcover sizes including 18, 22 and 25 mm
别名:
slide rack
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
MA.01
价格与库存信息目前不能提供
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech WSDR-1100-Y
顏色
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
容纳10 (30 用于XL) 块盖玻片:快速简单的清洗、表面处理和干燥。 容纳所有盖玻片尺寸,包括18、22和25毫米。
耐用、无忧:单件式聚丙烯架不需要组装,并且耐化学品、耐热。可高压灭菌
安全:带凹口的创新设计,可用橡皮筋或单丝环对盖玻片进行固定。
兼容:适合放入100 mL烧杯内,下方留有空间,便于在浸入水中时放入小转子。
注意:Wash-N-Dry架子底部的间隙为8 mm(圆形盖玻片也可与本产品配合使用)。
法律資訊
Wash-N-Dry is a trademark of Diversified Biotech
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)