主要文件
Z657476
Eppendorf® PCR 低温指示冰盒,用作 96 孔板和 PCR 管的无冰冷藏
light blue
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103025
特点
light blue above 7°C, dark blue when ice cold
制造商/商品名称
Eppendorf® 3881 000.031
技术
PCR: suitable
颜色
light blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Eppendorf PCR 低温指示冰盒能将样品温度保持在 0°C(在 -20°C 下,预冷 2 小时)超过一小时,然后当温度超过 7°C 时颜色改变。PCR 低温指示冰盒优于冰浴,易于操作,节省空间且无污染,是 PCR 反应的理想选择。 各个孔的颜色可指示单个管的温度。此外,通过专门开发的锥形轮廓,可防止样品冻结。
注:通过将它的颜色从紫色变为粉红色,或从深蓝色变为浅蓝色,PCR 低温指示冰盒指示何时超过 7°C 的温度上限。
应用:用于保护、运输和储存敏感样品,以及安全终止反应。
产品特点:
  • 在 0°C 下,可靠地冷却样品超过一个小时*
  • 当温度超过时,颜色变化指示温度安全:冰冷时是粉红色或浅蓝色,高于 7°C 时是紫色或深蓝色
  • 节省空间
  • 优于冰浴:无污染
  • 由于特殊的锥形轮廓,禁止样品冻结
  • 颜色指示了每个孔的温度
  • 用于 0.2mL 和 0.5mL 反应管/PCR 管、管条和 96孔 PCR 板
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1