Merck
Z631140
Hettich® ROTOFIX 32/ UNIVERSAL 320 centrifuge accessories
Adapter for 15 mL Falcon tubes 17x120 mm, for UNIVERSAL 320
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 15 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1466
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG