主要文件
Z120790
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 1,000 mL
别名:
Dewar Flask, Wide-Mouth Dewar
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$328.00
$328.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$328.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$328.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
wide-mouth
接合处
Joints neck (70)
无菌性
non-sterile
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
1,000 mL
深度 × 总高度
30.2 cm × 33.7 cm
内部直径
7.0 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)