Merck
Z605220
Eppendorf ® Minispin ® 和 Minispin Plus 个人微型离心机
MiniSpin with Standard Rotor, AC/DC input 230 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
如需咨询该产品Z605220,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
製造商/商標名
Eppendorf® 5452 000.018
Eppendorf® 5452 000.069
存貨情形
not available in USA and Canada
技術
centrifugation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Eppendorf ® MiniSpin ® 和 MiniSpin Plus 离心机:
功能强大且易于使用的 MiniSpin 和 MiniSpin Plus 个人微型离心机尺寸小,因此每个工作站都可以配备“个人”离心机,用于广泛的分子生物学分离和快速旋转。有两种型号可供选择,以满足您的性能要求。
规格:
  • 容量:12 x 1.5/2.0 mL(适配器可用于较小的试管)
  • 最大 RCF:12,100 x g (MiniSpin);14,000 x g (MiniSpin Plus)
  • 速度:800-14,000 rpm(以 100 rpm 为增量)
  • 加速至最大速度的时间:13 s
  • 从最大速度的减速时间:12 s
  • 计时器:15 s 至 30 min (MiniSpin);15 s 至 99 min,采用连续模式 (MiniSpin Plus)
  • 尺寸(高 x 宽 x 深):4.7 英寸 (11.9 cm) x 8.9 英寸 (22.6 cm) x 9.4 英寸 (23.9 cm)
  • 重量:9.5 磅(4.3 公斤)
功能:
  • 非常紧凑,占地面积极小
  • 容量:12 x 1.5/2.0 mL 试管
  • 旋转至 14,000 x g (固定角度转子)
  • 减速和加速时间 <13 s
  • 清晰易用的时间和速度数字显示
  • 非常安静的操作
  • 金属转子外壳
  • 符合 IEC 1010-2-020 安全法规
  • 单独的“短旋”按钮,用于快速、方便的快速旋转
  • 极佳的气流可将加热降至最低,保护对温度敏感的样本
  • 运行结束时自动打开盖子,以缩短处理时间
  • 免维护驱动
  • 转子可在 121°C 下高压灭菌;20 min
  • 耐化学品腐蚀的内部离心机盖
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)