Merck
Z374601
Eppendorf® Combitips® Plus
maximum volume 1.0 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
材料
colorless
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 069.234
Eppendorf® 022266209
最大體積
1.0 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可与 Multipette 移液管牢固咬合。吸头不可高压灭菌。
法律資訊
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG