质量水平
交联
1 % cross-linked
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
标记范围
1.0-1.5 mmol/g N loading
粒径
70-90 mesh
应用
peptide synthesis
官能团
amine
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
清除酸、酰基氯、酸酐、醛和其他亲电体
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3