主要文件
Z374431
Sigma-Aldrich
Scienceware ® 克隆盘
diam. 3.2 mm ( 1/8 in.)
别名:
cloning disc, cloning ring, cloning rings
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106618
NACRES:
NB.22
无菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37847-0001
直径
3.2 mm ( 1/8 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
纸盘将细胞快速轻松地转移到 24 孔板中生长。纸盘消除与克隆相关的泄漏问题。由于细胞在克隆环上仅暴露很短的时间,因此可降低污染和干燥的风险。
包含 2 个 50 个克隆盘的小瓶。
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Sangwoo Ham et al.
Scientific reports, 7(1), 525-525 (2017-04-04)
Dysfunctional parkin due to mutations or post-translational modifications contributes to dopaminergic neurodegeneration in Parkinson's disease (PD). Overexpression of parkin provides protection against cellular stresses and prevents dopamine cell loss in several PD animal models. Here we performed an unbiased high-throughput