Merck
BR61610
BRAND®旋塞滑脂
别名:
旋塞, 旋塞润滑脂, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
形狀
grease
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 61610
一般說明
真空程度高,不含硅胶,用于润滑滴管旋塞。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3