主要文件
Z368997
Finnpipette® 支架
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$148.00
$148.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$148.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122801
NACRES:
NB.01
$148.00
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Finn 9420290
Finn
相关类别
一般描述
坚固的模制支架为高度足够支持最长的 Finnpipettes。铝制手柄具有弯曲的上边缘,手指使用舒适,支持任何 Finnpipette 单通道或多通道移液器。
法律信息
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)