主要文件
HS206204
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.01
物料
acrylic
clear
特点
to hold 4 pipette(s)
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Heathrow Scientific HS206204
长度 × 宽度 × 高度
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
特点和优势
  • 4-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)