主要文件
Z367982
Sigma-Aldrich
醋酸纤维素膜
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 EA
$161.00
$161.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
25 EA
$161.00
About This Item
UNSPSC代码:
41123100
NACRES:
NB.22
$161.00
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 25 membranes
透析器容量
10-200 μL
直径
11 mm
孔径
500 Da MWCO
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由醋酸纤维素制成用于低蛋白结合。标称分子量极限(MWCO)是膜可渗透的分子量的近似上限。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)