主要文件
Z358657
Millipore
过滤膜,硝酸纤维素
MF membrane, pore size 0.22 μm, diam. 293 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 EA
$936.00
$936.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
25 EA
$936.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.24
$936.00
请联系客服了解存货情况
物料
MF membrane
制造商/商品名称
Millipore GSWP29325
直径
293 mm
孔径
0.22 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
含有少量醋酸纤维素的生物惰性硝酸纤维素膜,实现改进的处理可在 121°C下高压蒸汽灭菌; 在 75°C 以下使用。 与稀酸和稀碱、碳氢化合物和非极性液体有化学相容性。 MF-Millipore 膜具有 <5% 的可水提取物,包括 Triton 润湿剂 TF-Millipore 膜不含 Triton,并且具有比 MF 膜更低的可水提取物。 有关硝酸纤维素印迹膜,请参阅电泳设备部分中的 Immobilon-NC。
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dinesh Chandra et al.
Clinical and experimental immunology, 154(2), 224-234 (2008-09-10)
The failure of Leishmania, an intracellular pathogen, to stimulate a pro-inflammatory response following entry into macrophages has been well reported. This occurs in spite of the fact that ligands for the toll-like receptors (TLR) have been recently shown on the