主要文件
Z329177
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 51 mm, bar diam. 8 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$172.00
$172.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
选择尺寸
变更视图
10 EA
$172.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
$172.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
物料
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
制造商/商品名称
BRAND 137618
长度
51 mm
柱直径
8 mm
补偿环直径
9.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
其他说明
BR137618 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)