主要文件
Z326070
BRAND® SILBERBRAND graduated pipettes, piston type
capacity 5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
AR-Glas®
特點
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.05 mL
包裝
pack of 1
製造商/商標名
BRAND 31111
測量範圍
accuracy: 0.05 mL
容量
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Integral piston pipetting aid with retaining spring. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
其他說明
BR31111 (India)
法律資訊
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)