方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOc1ccc(cc1)C(=C(\CCCl)c2ccccc2)\c3ccccc3
InChI
1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-16H,17-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI key
IWEQQRMGNVVKQW-OQKDUQJOSA-N
基因信息
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
一般描述
应用
生化/生理作用
特点和优势
制备说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
我们可提供多种核受体(类固醇)相关产品,满足您的各类研究需求。