分子量
antigen ~50 kDa
物種活性
human
濃度
~1 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
微管是异二聚体蛋白,由α- 和β-微管蛋白组成。β-微管蛋白有多种不同的同种型。β-微管蛋白III是神经细胞分化以及静脉和淋巴管瓣的标志物。β-微管蛋白III表达的变化与成神经管细胞瘤有关
抗微管蛋白抗体可用于研究微管蛋白的定位。抗β微管蛋白III抗体具有人β-微管蛋白III特异性。
抗微管蛋白抗体可用于研究微管蛋白的定位。抗β微管蛋白III抗体具有人β-微管蛋白III特异性。
微管蛋白β 3 III类(TUBB3) 位于人类染色体 16q24.3。
免疫原
对应人 β-微管蛋白 III 残基 151-165 的合成肽。
應用
抗 β-Tubulin III 抗体适用于流式细胞术 (1:200-1:500)、免疫组化 (1:100-1:200)、免疫印迹(约 50 kDa)和 免疫印迹(1:500-1:1,000)。
生化/生理作用
微管蛋白β3 III 类基因(TUBB3)中的错义突变影响神经元细胞的微管组织,并导致神经系统疾病。TUBB3 突变与导致发育中胎儿畸形的肾小管病变有关。
外觀
溶剂为含有0.02%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Expression of neuron-specific β-III tubulin during olfactory neurogenesis in the embryonic and adult rat.
Neuroscience, 83(1), 191-200 (199)
Mutations in the neuronal beta-tubulin subunit TUBB3 result in malformation of cortical development and neuronal migration defects.
Human Molecular Genetics, 19(22), 4462-4473 (2010)
European journal of cell biology, 84(2-3), 453-459 (2005-04-12)
Follicular dendritic cells (FDCs) play central roles in the B cell survival, proliferation, and differentiation into memory cells. Here, we show that TuJ1 (class III beta-tubulin) is expressed strongly in FDCs of human lymphoid tissue. TuJ1 has been a marker
Journal of cellular physiology, 223(2), 519-529 (2010-02-18)
In previous studies, we have shown overexpression and ectopic subcellular distribution of gamma-tubulin and betaIII-tubulin in human glioblastomas and glioblastoma cell lines (Katsetos et al., 2006, J Neuropathol Exp Neurol 65:455-467; Katsetos et al., 2007, Neurochem Res 32:1387-1398). Here we
Mutations in tubulin genes are frequent causes of various foetal malformations of cortical development including microlissencephaly.
Acta Neuropathologica Communications, 2(1), 69-69 (2014)