Merck
T8328
Sigma-Aldrich
抗-β微管蛋白抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
~2.0 mg/mL, clone AA2, purified from hybridoma cell culture
别名:
β微管蛋白抗体, Anti-TUBB
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$256.00
100 μL
$760.00
200 μL
$1,020.00
$256.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$256.00
100 μL
$760.00
200 μL
$1,020.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$256.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified from hybridoma cell culture
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
AA2, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
种属反应性
human, mouse, rat, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
浓度
~2.0 mg/mL
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using Neuro-2a cell extract
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TUBB(203068)
一般描述
β-微管蛋白属于微管蛋白亚家族,微管蛋白是微管的主要合成砌块。β-微管蛋白的分子量为55kDa。β-微管蛋白的结构特征在于具有被β-螺旋包围的两个α-折叠的核心。它还含有一个具有鸟嘌呤核苷酸结合区的N-末端结构域,一个具有紫杉醇结合位点的中间结构域,以及一个含有分子马达蛋白结合表面的C-末端结构域。人 β-微管蛋白由七个同种型 (βI (I类)、 βII(II类)、βIII (III类)、 βIVa (IVa类)、 βIVb (IVb类)、 βV(V类)和βVI (VI类)组成。
微管蛋白β-III(TUBB3)是微管的组成部分。它在成熟的神经元中表达。它定位于人类染色体16q24。
微管蛋白是一种分子量为100 kDa 的蛋白,在所有细胞中以两种相似多肽 α和 β的异源二聚体形式存在并组装形成微管。单克隆抗 α-微管蛋白抗体可利用增强化学发光使 HRP 信号成像。
特异性
小鼠抗 β-微管蛋白抗体与牛、大鼠、小鼠和人的 β-微管蛋白 I、II、III 和 IV 型发生特异性反应。
免疫原
纯化牛微管蛋白
应用
单克隆抗-β微管蛋白抗体(稀释度1:5000)可用作哺乳动物卵母细胞免疫荧光染色的一抗。它也可用于各种免疫化学技术,如免疫细胞化学、免疫印迹(大约50kD )、免疫组织化学和免疫沉淀。
在小鼠单克隆抗β-微管蛋白抗体可用于蛋白质印迹和免疫荧光染色。[1]
抗微管蛋白β III 抗体可用于蛋白质印迹分析。
生化/生理作用
β-1 微管蛋白又称 VI 类或 TUBB1,在血小板生成中起至关重要的作用,被认为是免疫性血小板减少症 (immune thrombocytopenia,ITP) 的潜在候选生物标志物。β
B2702 肽与β -微管蛋白结合,对自然杀伤 (NK) 细胞具有抑制作用,并可影响微管聚合,破坏细胞骨架组织和微管蛋白的分子伴侣样活性。基因突变可导致各种神经元迁移障碍,如无脑回、巨脑回和多小脑回畸形。
在微管蛋白的介导下,微管的正确组装是细胞有丝分裂、减数分裂、某些形式的细胞器运动、细胞内转运、鞭毛运动和细胞骨架功能等多种细胞功能的必要基础。
微管蛋白β-III(TUBB3)的上调在膀胱癌中显示出强烈的肿瘤特征和遗传不稳定性。它参与染色体的分离。先天性眼外肌3型纤维化(CFEOM3)的个体在TUBB3中显示突变。βIII-微管蛋白调节葡萄糖代谢,从而改变葡萄糖饥饿应激信号传导,从而在非小细胞肺癌细胞中发展细胞增殖和存活。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
储存及稳定性
如需连续使用,可在 2-8℃ 下储存长达一个月。
如需延长储存,可在-20°C 下以工作等分试样冷冻。不建议重复冷冻和解冻,或储存在无霜冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。如果在12小时内未使用,工作稀释液样品应丢弃。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The effect of pre-existing maternal obesity on the placental proteome: two-dimensional difference gel electrophoresis coupled with mass spectrometry.
Oliva K, et al.
Journal of Molecular Endocrinology, 48(2), 139-149 (2012)
Genome-wide gene amplification during differentiation of neural progenitor cells in vitro.
Fischer U, et al.
PLoS ONE, 7(5), e37422-e37422 (2012)
S A Moody et al.
The Journal of comparative neurology, 364(2), 219-230 (1996-01-08)
In mammals, there are seven classes of beta-tubulin genes, one of which, class III, is neuron specific. Using class-specific monoclonal antibodies, class III beta-tubulin protein could not be detected in frog embryos or in adults with either Western blotting or
βIII-Tubulin alters glucose metabolism and stress response signaling to promote cell survival and proliferation in glucose-starved non-small cell lung cancer cells
Parker AL, et al.
Carcinogenesis, 37(8), 787-798 (2016)
?III-tubulin overexpression is linked to aggressive tumor features and genetic instability in urinary bladder cancer
Hinsch A, et al.
Human Pathology, 61, 210-220 (2017)
商品
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Questions
  1. We used your anti-beta-tubulin monoclonal antibody (cat# T8328) and obtained an interesting change not seen with another antibody. Would this antibody (T8328) have been raised to a particular site that undergoes modification? Any publications on it?
    1 answer
    1. Clone AA2 is a mouse monoclonal antibody that detects β-Tubulin. The epitope has been mapped to amino acids 412-430.