$802.00
推荐产品
产品名称
抗 MAP2 兔抗, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~280 kDa
antigen ~72 kDa
种属反应性
rat, mouse, human
浓度
~1 mg/mL
技术
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
一般描述
免疫原
应用
生化/生理作用
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
推荐