等级
BioPerformance Certified
Molecular Biology
质量水平
表单
solution
浓度
1 M
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH值(酸碱度)
7.6
有效pH范围
7.0-9.0
吸附
≤0.05 at 290 at 40%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一系列 TRIZMA 碱和 TRIZMA HCl 的预混合溶液,为 Tris 缓冲液提供常用的 pH 值。不必混合或调节 pH 值。保证精确度 ± 0.1 个 pH 单位。
三羟甲基氨基甲烷盐酸盐被用于制备缓冲液,主要在7.3至7.5的生理pH范围内。该缓冲液非常适用于生物液体。它被用作临床实验室的主要pH标准品。
法律信息
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Tris/Tris (textperiodcentered) HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range
Durst RA and Staples BR
Clinical Chemistry, 18(3), 206-208 (1972)