Merck
T1030
Sigma-Aldrich
Tris 乙磺酸 半钠盐
别名:
2-[[三(羟甲基)甲基]氨基]乙磺酸, N-三(羟甲基)甲基-2-氨基乙烷磺酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$753.00
$753.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$753.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14.5NO6S · 0.5 Na
分子量:
240.24
UNSPSC代码:
12161700
NACRES:
NA.25
$753.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99%
质量水平
表单
powder or crystals
有效pH范围
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
应用
diagnostic assay manufacturing
SMILES字符串
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O.OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H15NO6S.Na/c2*8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h2*7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;;+1/p-1
InChI key
HKLKIYDMMZWFEX-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)