主要文件
SRP6195
Sigma-Aldrich
Hemocyanin-Keyhole Limpet, Native
别名:
Megathura crenulata hemocyanin, keyhole limpett hemocyanin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
方案
≥95%
表单
liquid
分子量
370 kDa (One major band)
包装
pkg of 25 mg
浓度
25 mg/vial
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
匙孔血蓝蛋白(KLH)是一种存在于海洋腹足类动物 钥孔帽贝 中的含铜细胞外呼吸蛋白。该蛋白有两种同型KLH1 和 KLH2。在少数肺腹足动物中,这种蛋白质由结缔组织“孔细胞”合成,KLH 以圆柱形大分子存在于此处,甚至在内质网池中形成细胞内晶体阵列。[1]它属于血蓝蛋白家族,存在于许多软体动物和节肢动物的血淋巴中。[2]
血蓝蛋白是在多种节肢动物和软体动物中利用铜结合位点结合和运输氧的蛋白质。血蓝蛋白从动物的血淋巴中分离获得。[1]
血蓝蛋白是已知最强的抗原之一。血蓝蛋白已作为免疫试剂使用多年,包括作为生产抗原抗体的载体蛋白。近年来,随着免疫学发展以及免疫系统治病能力的发现,开启了制剂研发的全新时代——开发刺激机体免疫系统抵抗疾病的新型治疗药物。该方法涉及使用高度免疫原性分子(如血蓝蛋白)进行非特异性免疫刺激(NSI)或使用结合疫苗进行主动特异性免疫刺激(ASI),其中肿瘤(疾病)特异性抗原与载体蛋白(如KLH钥孔血蓝蛋白)和用于人体临床研究的制剂共价结合。本品(天然KLH钥孔血蓝蛋白)溶于不含外源金属离子稳定剂但稳定性仍有改善的磷酸缓冲液中,具有低内毒素和一致性高浓度。该研究级材料适用于疫苗制剂开发以及常规免疫学研究、抗体生产、活化KLH生产和其他开发活动。
钥孔血蓝蛋白(Keyhole limpet hemocyanin,KLH)是存在于海洋腹足纲动物大锁孔帽贝(Megathura crenulata)中的细胞外含铜呼吸蛋白。分KLH1和KLH2两种蛋白亚型。在少数腹足纲肺螺类(pulmonate gastropod)动物中,KLH蛋白是由结缔组织“孔细胞”合成的圆柱状大分子,在细胞内质网潴泡中甚至形成晶体阵列。[1]它属于血蓝蛋白家族成员,位于许多软体动物和节肢动物的血淋巴中。[2]
生化/生理作用
在无脊椎动物中,血蓝蛋白作为一种感知、储存和运输氧气的蛋白质发挥血红蛋白的作用。众所周知,血蓝蛋白是节肢动物免疫系统中的一种必需蛋白质。凝血蛋白、蛋白酶、脂蛋白、磷脂、AMP(一磷酸腺甙)以及微生物蛋白酶和配体可刺激血蓝蛋白的作用。它提供了对寄生虫、感染、病毒血症和物理损害的预防作用。由于血蓝蛋白可诱导免疫反应,因此已用于治疗癌症。[3]
钥孔血蓝蛋白(KLH)是一种血蓝蛋白,主要功能是氧气摄入、运输和释放。血蓝蛋白作为低聚物存在,有一个或多个亚基类型。蛋白质亚基包含 FU(功能单位),而FU包含一个能够结合氧的双核铜结合位点。它在动物和人体中具有强效的免疫刺激特性。这种蛋白在临床上主要用于治疗膀胱癌。它可作为神经衍生的腺癌。[1]
外形
25 mg 溶于乳白色蓝色液体中,可能含有一些微粒和纤维。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Structure of keyhole limpet hemocyanin type 1 (KLH1) at 15 A resolution by electron cryomicroscopy and angular reconstitution.
Orlova EV, et al.
Journal of Molecular Biology, 271(3), 417-437 (1997)
Immunological properties of oxygen-transport proteins: hemoglobin, hemocyanin and hemerythrin.
Coates C J and Decker H
Cellular and Molecular Life Sciences, 74(2), 293-317 (2017)
Keyhole limpet hemocyanin (KLH): a biomedical review.
Harris JR1 and Markl J
Micron (Oxford, England : 1993), 30(6), 597-623 (1999)
Galina Vladimirovna Kontsevaya et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
The latest vaccination campaign has actualized the potential impact of antigenic stimuli on reproductive functions. To address this, we mimicked vaccination's effects by administering keyhole limpet hemocyanin (KLH ) to CD1 male mice and used their sperm for in vitro
Ludmila Gerlinskaya et al.
Reproduction (Cambridge, England), 160(1), 117-127 (2020-06-03)
The life-history theory suggests that parental experience of the environment is passed to offspring, which allows them to adapt to prevailing conditions. This idea is supported from the mother's side, but to a much less extent from the father's side.