主要文件
SRP0576
Sigma-Aldrich
CD40L (CD154), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
CD154, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TNFSF5, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.26
价格与库存信息目前不能提供
重组
expressed in HEK 293 cells
表单
frozen liquid
分子量
18.4 kDa
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
human ... CD40LG(959)
一般描述
Human CD40L, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5, TNFSF5, CD154. GenBank Accession No. NM_000074, a.a. 116-261 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18.4 kDa.
外形
Aqueous solution
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)