化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)NC(C(C=C1)=C(OCCOCCNC2=N3)C=C1C4=C3N(C=C2)N=C4)=O
InChI
1S/C21H25N5O3/c1-21(2,3)25-20(27)15-5-4-14-12-17(15)29-11-10-28-9-7-22-18-6-8-26-19(24-18)16(14)13-23-26/h4-6,8,12-13H,7,9-11H2,1-3H3,(H,22,24)(H,25,27)
InChI 密鑰
YCFFONJEHNSECY-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
CK156 is a potent and selective DRAK1 inhibitor (IC50 = 49 nM by cell-free radiometric assay, IC50 = 181 nM by cellular NanoBRET, KD = 21 nM by ITC, selectivity by a 468-kinase panel) with good selectivity over DRAK2 (61% inhibition at 1 μM, IC50 = 8 μM by NanoBRET).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门