Merck
SML2716
Sigma-Aldrich
Pitolisant hydrochloride
≥98% (HPLC)
别名:
1-[3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine hudrochloride, 1-{3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl}piperidine hydrochloride, 3-(4-Chlorophenyl)propyl 3-piperidinopropyl ether hydrochloride, BF 2649, BF2.649, Ciproxidine, Tiprolisant
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H26ClNO · HCl
分子量:
332.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Clc1ccc(cc1)CCCOCCCN2CCCCC2.Cl
InChI
1S/C17H26ClNO.ClH/c18-17-9-7-16(8-10-17)6-4-14-20-15-5-13-19-11-2-1-3-12-19;/h7-10H,1-6,11-15H2;1H
InChI key
XLFKECRRMPOAQS-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Potent and selective competitive antagonist/inverse agonist of histamine H3 receptor
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)