SML2268
Micafungin sodium
≥97% (HPLC), powder, β(1,3)-D-Glucan synthase inhibitor
别名:
1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[4-[5-[4-(pentyloxy)phenyl]-3-isoxazolyl]benzoyl]-L-ornithine]-4-[(4S)-4-hydroxy-4-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]-L-threonine]pneumocandin A0 sodium salt
About This Item
推荐产品
产品名称
Micafungin sodium, ≥97% (HPLC)
方案
≥97% (HPLC)
表单
powder
储存条件
protect from light
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](O)NC([C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](C)CN2C([C@H]([C@H](O)CC(N)=O)NC([C@@H](NC([C@]3([H])C[C@@H](O)CN3C([C@H]([C@H](O)C)NC1=O)=O)=O)[C@H](O)[C@H](C4=CC(OS(=O)([O-])=O)=C(O)C=C4)O)=O)=O)=O)C5=CC=C(C6=NOC(C7=CC=C(OCCCCC)C=C7)=C6)C=C5.[Na+
InChI
1S/C56H71N9O23S.Na/c1-4-5-6-16-86-32-9-7-8-29(17-32)39-21-33(63-87-39)27-10-12-28(13-11-27)49(75)58-34-20-38(70)52(78)62-54(80)45-46(72)25(2)23-65(45)56(82)43(37(69)22-41(57)71)60-53(79)44(48(74)47(73)30-14-15-36(68)40(18-30)88-89(83,84)85)61-51(77)35-19-31(67)24-64(35)55(81)42(26(3)66)59-50(34)76;/h7-15,17-18,21,25-26,31,34-35,37-38,42-48,52,66-70,72-74,78H,4-6,16,19-20,22-24H2,1-3H3,(H2,57,71)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,79)(H,61,77)(H,62,80)(H,83,84,85);/q;+1/p-1/t25?,26-,31-,34+,35+,37-,38-,42?,43+,44?,45+,46+,47+,48+,52?;/m1./s1
InChI key
DDVWCESGUGLBJI-OZMKZJPFSA-M
应用
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)