product name
氟康唑, ≥98% (HPLC), powder
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
抗生素活性譜
fungi
作用方式
enzyme | inhibits
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChI 密鑰
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox