Merck
SML1709
Sigma-Aldrich
K6PC-5
≥98% (HPLC)
别名:
2-己基-N- [2-羟基-1-(羟甲基)乙基] -3-氧代-癸酰胺, K 6PC5;, N-(1,3-二羟丙基)-2-己基-3-氧代癸酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H37NO4
分子量:
343.50
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(CCCCCCC)C(CCCCCC)C(NC(CO)CO)=O
InChI key
CGYVFCHCRBGGJG-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
K6PC-5 是一种有效选择性鞘氨醇激酶 1(SphK1 或 SK1)激活剂。
K6PC-5 是一种有效选择性鞘氨醇激酶 1(SphK1 或 SK1)激活剂,可在体外培养的正常人表皮角质形成细胞中增加角蛋白 1 和外皮蛋白的表达。K6PC-5 通过胞内 Ca2+ 信号传导促进角质形成细胞的分化和增殖。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Michaela T Reichmann et al.
The Journal of clinical investigation, 131(15) (2021-06-16)
Tuberculosis (TB) is a persistent global pandemic, and standard treatment for it has not changed for 30 years. Mycobacterium tuberculosis (Mtb) has undergone prolonged coevolution with humans, and patients can control Mtb even after extensive infection, demonstrating the fine balance