Merck
SML1591
Sigma-Aldrich
Buclizine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
别名:
1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(p-tert-butylbenzyl)piperazine, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-(p-tert-butylbenzyl)-diethylenediamine hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-piperazine dihydrochloride, Buclina, Longifene, Posdel, UCB-4445, Vibazine, Vibazine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$150.00
$150.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$150.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H33ClN2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
505.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
$150.00
国内现货,预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)Cc4ccc(cc4)C(C)(C)C)c2ccccc2.[H+].[H+]
InChI
1S/C28H33ClN2.2ClH/c1-28(2,3)25-13-9-22(10-14-25)21-30-17-19-31(20-18-30)27(23-7-5-4-6-8-23)24-11-15-26(29)16-12-24;;/h4-16,27H,17-21H2,1-3H3;2*1H
InChI key
SDBHDSZKNVDKNU-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... HRH1(3269)
生化/生理作用
Buclizine is a piperazine antihistamine and anticholinergic that exerts its antiemetic and antimotion sickness effects.
Histamine H1 receptor antagonist
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)