SML0850
PS372424 hydrochloride
≥97% (HPLC)
别名:
(3S)-N-[(1S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[(cyclohexylmethyl)amino]carbonyl]butyl]-2-(1,4-dioxo-4-phenylbutyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide hydrochloride, (S)-N-((S)-1-((Cyclohexylmethyl)amino)-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)-2-(4-oxo-4-phenylbutanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
推荐产品
方案
≥97% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(CCC(C1=CC=CC=C1)=O)N2[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NCC3CCCCC3)=O)=O)CC4=CC=CC=C4C2.Cl
InChI
1S/C33H44N6O4.ClH/c34-33(35)36-19-9-16-27(31(42)37-21-23-10-3-1-4-11-23)38-32(43)28-20-25-14-7-8-15-26(25)22-39(28)30(41)18-17-29(40)24-12-5-2-6-13-24;/h2,5-8,12-15,23,27-28H,1,3-4,9-11,16-22H2,(H,37,42)(H,38,43)(H4,34,35,36);1H/t27-,28-;/m0./s1
InChI key
XHGSJQNAEULTAR-DHBRAOIWSA-N
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3