Merck
SMB00355
Sigma-Aldrich
草质素
≥98% (HPLC)
别名:
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,8-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,5,7,8-Tetrahydroxyflavonol, 8-Hydroxykaempferol, Isoarticulatidin
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$290.00
$290.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$290.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O7
CAS号:
分子量:
302.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$290.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC1=C2C(C(C(O)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-1-6(2-4-7)14-13(21)12(20)10-8(17)5-9(18)11(19)15(10)22-14/h1-5,16-19,21H
InChI key
ZDOTZEDNGNPOEW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Herbacetin is a Met inhibitor and flavone found in the rhizomes of Rhodiola rosea.
生化/生理作用
Herbacetin has been reported to have potential in cancer therapeutics.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)