Merck
SMB00280
Sigma-Aldrich
甘露糖醛酸钠
≥90% (HPLC)
别名:
D-甘露糖醛酸 钠, Mono-mannuronic acid sodium salt, Sodium mannuronate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$544.00
$544.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$544.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NaO7
CAS号:
分子量:
216.12
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.28
$544.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to off-white
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@H]([C@@H](C(O[Na])=O)O[C@@H](O)[C@H]1O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1?,2-,3+,4?,6+;/m0./s1
InChI key
MSXHSNHNTORCAW-NMRVOGSPSA-M
应用
  • 具有免疫抑制特性的新型非甾体抗炎药物β-d-甘露醇酸对类风湿性关节炎患者IL17、RORγt、IL4和GATA3基因表达的影响。:该研究探讨了β-d-甘露醇酸对类风湿性关节炎患者炎症和免疫反应相关基因表达的影响,建议将其用作抗炎药物(Barati et al., 2017)。
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Magda Dudek et al.
Nucleic acids research, 48(14), 7786-7800 (2020-06-26)
Marine flavobacteria possess dedicated Polysaccharide Utilization Loci (PULs) enabling efficient degradation of a variety of algal polysaccharides. The expression of these PULs is tightly controlled by the presence of the substrate, yet details on the regulatory mechanisms are still lacking.