主要文件
SMB00193
Sigma-Aldrich
Nordentatin
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$642.00
$642.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$642.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H20O4
CAS号:
分子量:
312.36
UNSPSC代码:
12352205
NACRES:
NA.25
$642.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O1C(C=Cc2c1c3c(c(c2O)C(C)(C)C=C)OC(=O)C=C3)(C)C
InChI
1S/C19H20O4/c1-6-18(2,3)14-15(21)11-9-10-19(4,5)23-16(11)12-7-8-13(20)22-17(12)14/h6-10,21H,1H2,2-5H3
InChI key
FREXEHTVBRSRGJ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Biologically active coumarins from Enkleia siamensis.
Z Y Luo et al.
Journal of natural products, 49(6), 1161-1162 (1986-11-01)